About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~40 kDa
종 반응성
rat, human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(A-S-SP-P-R)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer200)
유전자 정보
human ... MYOD1(4654)
면역원
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 200 (A-S-S(p)-P-R), according to the protein MYOD1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
MyoD encodes a nuclear protein that belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors and themyogenic factors subfamily. It regulates muscle cell differentiation by inducing cell cycle arrest, a prerequisite formyogenic initiation. The protein is also involved in muscle regeneration. It activates its own transcription which maystabilize commitment to myogenesis.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)