SAB4300742
Anti-CIB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
CIB2, Calcium and integrin-binding family member 2, KIP 2, KIP2, Kinase-interacting protein 2
크기 선택
CA$349.00
크기 선택
About This Item
CA$349.00
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
22 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
1.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
1 of 4
이 품목 | PRS4533 | PRS4531 | PRS4513 |
---|---|---|---|
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Gene Information mouse ... Lgi2(246316) | Gene Information mouse ... Lgi2(246316) | Gene Information human ... LGI1(9211) | Gene Information human ... LGI4(163175) |
shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
특이성
면역원
특징 및 장점
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.