SAB4301202
Anti-FDCSP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
C4orf7, FDC-SP
크기 선택
684,40 MYR
크기 선택
About This Item
684,40 MYR
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
2.2 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
동형
IgG
1 of 4
이 품목 | 192732 | 662143 | 192759 |
---|---|---|---|
mass shift M+5 | mass shift - | mass shift M+1 | mass shift - |
isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity - | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity - |
form solution | form - | form - | form liquid |
concentration 7 wt. % in toluene | concentration 25 wt. % in toluene | concentration 20% in toluene | concentration 25 wt. % in toluene |
storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
특이성
면역원
특징 및 장점
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.