SAB4500990
Anti-HEY2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Cardiovascular helix-loop-helix factor 1, HESR-2, Hairy and enhancer of split-related protein 2, Hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif protein 2, hCHF1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 35 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
~1 mg/mL
일반 설명
Anti-HEY2 Antibody detects endogenous levels of total HEY2 protein.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HEY2.
Immunogen Range: 21-70
Immunogen Range: 21-70
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.