SAB4503675
Anti-WTAP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
KIAA0105, Putative pre-mRNA splicing regulator female-lethal(2D) homolog, WT1-associated protein, Wilms′ tumor 1-associating protein
About This Item
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 44 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
~1 mg/mL
1 of 4
이 품목 | HPA010549 | HPA009668 | HPA001462 |
---|---|---|---|
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
technique(s) ELISA: 1:1000, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, western blot: 0.04-0.4 μg/mL | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500 | technique(s) immunohistochemistry: 1:200-1:500, western blot: 0.04-0.4 μg/mL |
일반 설명
면역원
Immunogen Range: 321-370
특징 및 장점
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.