SAB4700587
Monoclonal Anti-CD45 antibody produced in rat
clone EM-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Ptprc
크기 선택
CA$1,260.00
크기 선택
About This Item
CA$1,260.00
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EM-05, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse
농도
1 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
1 of 4
이 품목 | SAB4700884 | SAB4701127 | SAB4700570 |
---|---|---|---|
biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
clone EM-05, monoclonal | clone RA3-6B2, monoclonal | clone RA3-6B2, monoclonal | clone EM-04, monoclonal |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate |
species reactivity mouse | species reactivity cat, human, mouse | species reactivity - | species reactivity mouse |
Gene Information mouse ... Ptprc(19264) | Gene Information mouse ... Ptprc(19264) | Gene Information mouse ... Ptprc(19264) | Gene Information mouse ... Cd9(12527) |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
일반 설명
면역원
애플리케이션
특징 및 장점
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.