결합
FITC conjugate
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MOPC-21, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
(This mouse IgG1 kappa monoclonal antibody with unknown specificity has been confirmed as a good negative control with human and rat species.)
농도
1 mg/ml
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG1κ
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
특이성
This mouse IgG1 kappa monoclonal antibody (clone MOPC-21) with unknown specificity has been confirmed as a good negative control with human and rat species, based on multiple testing on rat and human tissues.
물리적 형태
Phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
제조 메모
Purified antibody is conjugated with fluorescein isothiocyanate (FITC) under optimum conditions and unconjugated antibody and free fluorochrome are removed by size-exclusion chromatography.
저장 및 안정성
Store at 2-8°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
기타 정보
The antibody solution should be gently mixed before use.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.