SAB5700039
Anti-LRRK2 antibody produced in rabbit
๋์์ด(๋ค):
AURA17, DARDARIN, LRRK2, PARK8, RIPK7, ROCO2
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
About This Item
CA$817.00
์ถ์ฒ ์ ํ
์๋ฌผํ์ ์์ค
rabbit
Quality Level
ํญ์ฒด ํํ
affinity isolated antibody
ํญ์ฒด ์์ฐ ์ ํ
primary antibodies
ํด๋ก
polyclonal
์์
buffered aqueous solution
๋ถ์๋
286
์ข ๋ฐ์์ฑ
rat, mouse, human
๋๋
1.47mg/ml
๊ธฐ์
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
1 of 4
์ด ํ๋ชฉ | NIST2431 | NIST2432 | NIST2433 |
---|---|---|---|
grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
manufacturer/tradename NISTยฎ | manufacturer/tradename NISTยฎ | manufacturer/tradename NISTยฎ | manufacturer/tradename NISTยฎ |
format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
packaging pkg of disk | packaging pkg of 50 g | packaging pkg of 50 g | packaging pkg of 50 g |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
๋ฉด์ญ์
๋ฌผ๋ฆฌ์ ํํ
์ ์ฅ ๋ฐ ์์ ์ฑ
์ ํฉํ ์ ํ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์?
๋น์ฌ์ ์ ํ ์ ํ๊ธฐ ๋๊ตฌ.์(๋ฅผ) ์๋ํด ๋ณด์ธ์.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our ๋ฌธ์ section.
๋์์ด ํ์ํ์๋ฉด ์ฐ๋ฝํ์ธ์. ๊ณ ๊ฐ ์ง์ ๋ถ์
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.