About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
5I6V1, monoclonal
양식
liquid
분자량
35 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.88 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MGIGRSEGGRRGAALGVLLALGAALLAVGSASEYDYVSFQSDIGPYQSGRFYTKPPQCVDIPADLRLCHNVGYKKMVLPNLLEHETMAEVKQQASSWVPL
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SFRP1(6422)
일반 설명
This gene encodes a member of the SFRP family that contains a cysteine-rich domain homologous to the putative Wnt-binding site of Frizzled proteins. Members of this family act as soluble modulators of Wnt signaling; epigenetic silencing of SFRP genes leads to deregulated activation of the Wnt-pathway which is associated with cancer. This gene may also be involved in determining the polarity of photoreceptor cells in the retina. [provided by RefSeq, Sep 2009]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SFRP1 (Q8N474).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)