About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
설명
(Ready Made Solution)
Quality Level
양식
liquid
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
농도
1 mg/mL
색상
faintly yellow
동작 모드
enzyme | interferes
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
일반 설명
Lipid A is one of the components of the lipopolysaccharide molecule of Gram-negative bacteria. It is responsible for the toxicity of these bacteria. It has two glucosamine units with a β (1-->6) glycosidic linkage.
포장
2ML
제조 메모
1 mg/mL in aqueous solution containing 1 μL/mL triethylamine
기타 정보
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)