About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H40N6O11
Molecular Weight:
720.73
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
Caspase Substrate,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥80%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA
애플리케이션
Z-YVAD-pNa (Z-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA) is used as a caspase 1 substrate.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)