Merck
다음으로 건너뛰기
SMB00520
Sigma-Aldrich
2-(2-Acetyl-3-hydroxy-5-methoxyphenyl)acetic acid
≥95% (LC/MS-UV)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
1 MG
RM 2,900.00
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O5
CAS Number:
Molecular Weight:
224.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
RM 2,900.00
장바구니에서 구매 가능 여부 확인하기
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=CC(OC)=CC(CC(O)=O)=C1C(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-6(12)11-7(4-10(14)15)3-8(16-2)5-9(11)13/h3,5,13H,4H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
UYUOIPIOTPMHKV-UHFFFAOYSA-N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
SMB00521SMB00572SMB00517
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)