Merck
다음으로 건너뛰기
SML0574
Sigma-Aldrich
YM-298198 hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6-Amino-N-cyclohexyl-N,3-dimethyl-thiazolo[3,2-a]benzimidazole-2-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H22N4OS · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
378.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C1CCCCC1)C(=O)c2sc3nc4ccc(N)cc4n3c2C
InChI
1S/C18H22N4OS.ClH/c1-11-16(17(23)21(2)13-6-4-3-5-7-13)24-18-20-14-9-8-12(19)10-15(14)22(11)18;/h8-10,13H,3-7,19H2,1-2H3;1H
InChI key
WYTJVUVCSUWZTH-UHFFFAOYSA-N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
230359F7407659339
assay
97%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
refractive index
-
density
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
fluoro
functional group
fluoro, hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl, iodo
생화학적/생리학적 작용
YM-298198 is a selective, noncompetitive mGlu1 receptor antagonist.
YM-298198 is an orally active, noncompetitive mGlu1 receptor antagonist. The compound inhibits glutamate-induced inositol phosphate production in NIH3T3 cells (IC50 = 16 nM). YM-298198 displays analgesic and antinociceptive properties in vivo.
특징 및 장점
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)