About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H19N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
337.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -280 to -340°, c = 1 in methanol
색상
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C1)N(C(C)=O)N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=C1C=C(OCO4)C4=C3
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-11-7-14-8-17-18(25-10-24-17)9-16(14)19(21-22(11)12(2)23)13-3-5-15(20)6-4-13/h3-6,8-9,11H,7,10,20H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI key
JACAAXNEHGBPOQ-LLVKDONJSA-N
생화학적/생리학적 작용
Talampanel ia a specific noncompetitive AMPA receptor antagonist and anticonvulsant.
Talampanel is a specific noncompetitive AMPA receptor antagonist; anticonvulsant.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.