About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
273.71
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
InChI key
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTGS2(5743)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Carprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that has been found to have antimicrobial activity. Carprofen is primarily used as a veterinary analgesic and anti-inflammatory for arthritis and pain. Its anti-inflammatory activity is due to cyclooxygenase inihbition with selectivity for COX-2 inhibition, while its antimicrobial activity is less certain. Carprofen can kill B. subtilis by permeabilizing its membrane. Other studies have shown carprofen can target the Escherichia coli DNA polymerase III β subunit.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.