콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
SML2927
Sigma-Aldrich
H3B-193
≥98% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H23FN4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
390.47
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=NC(C)=CS1)C2CCN(C(N(CC3=CC=C(F)C=C3)C)=O)CC2
InChI
1S/C19H23FN4O2S/c1-13-12-27-18(21-13)22-17(25)15-7-9-24(10-8-15)19(26)23(2)11-14-3-5-16(20)6-4-14/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3,(H,21,22,25)
InChI key
FYQIXROHNRZVMM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
H3B-193 is a cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) that blocks ATP hydrolysis in the first step of carbamoyl phosphate synthesis
cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)