생화학적/생리학적 작용
EN4-2 is a cell penetrant, potent and selective covalent c-MYC inhibitor that targets cysteine 171 located within a predicted intrinsically disordered region of MYC. EN4-2 inhibits MYC transcriptional activity, downregulates multiple MYC transcriptional targets, reduces MYC and MAX thermal stability, and impairs tumorigenesis.
cell penetrant, potent and selective covalent c-MYC inhibitor that targets cysteine 171
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.