Merck
다음으로 건너뛰기
SML3488
Sigma-Aldrich
CuATSP
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(SP-4-2)-[[2,2′-(1,2-Dimethyl-1,2-ethanediylidene)bis[N-phenylhydrazinecarbothioamidato-κN2,κS]](2-)]copper, Cu ATSP, Cu-ATSP
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18CuN6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
446.05
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
, Faint brown to dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=[N]2[Cu]3(SC(NC4=CC=CC=C4)=N2)SC(NC5=CC=CC=C5)=N[N]3=C1C
생화학적/생리학적 작용
CuATSM analog with >10-fold enhanced ferropotosis inhibitory potency.
CuATSP is a CuATSM analog with >10-fold enhanced ferropotosis inhibitory potency (CuATSP/CuATSM IC50 against 150 nM RSL3-induced ferroptosis = 8.5/160 nM using Pfa1 mouse embryonic fibroblasts,16/170 nM using HT-22 mouse hippocampal cells). CuATSP and CuATSM exert their radical-trapping antioxidant (RTA) and (phospho)lipid peroxidation inhibitory potency via an initial reversible addition of a peroxyl radical to the bis(thiosemicarbazone) ligand, followed by a subsequent H-atom transfer (HAT) that drives the reaction forward.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)