SML3520
Talaporfin sodium
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Aspartyl chlorin tetrasodium, LS11 tetrasodium, ME 2906 tetrasodium, ME2906 tetrasodium, Mono-L-aspartyl chlorin tetrasodium, Mono-L-aspartyl chlorin e6 tetrasodium, NPe6 tetrasodium, Talaporfin tetrasodium, N-[[(7S,8S)-3-Carboxy-7-(2-carboxyethyl)-13-ethenyl-18-ethyl-7,8-dihydro-2,8,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphin-5-yl]acetyl]-L-aspartic acid, tetrasodium salt
크기 선택
크기 선택
About This Item
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
, Dark green to black
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C[C@H](NC(C/C1=C2[C@@H](CCC(O[Na])=O)[C@H](C)C(/C=C3N/C(C(C=C)=C\3C)=C\C4=N/C(C(CC)=C4C)=C\C5=C(C(C(O[Na])=O)=C1N5)C)=N\2)=O)C(O[Na])=O)O[Na]
생화학적/생리학적 작용
Talaporfin is a chlorin based cancer tissue-targeting photosensitizer that, upon irradiation, generates reactive oxygen species (ROS) that cause DNA damage and apoptosis in cancer cells. Talaporfin induces irradiation-dependent cancer killing in cultures (24 h 10-100 μg/mL Talaporfin sodium followed by washing and 664 nm laser irradation at 15 mW/cm2 and 10 J/cm2; ESCC) and displays photodynamic therapy (PDT) efficacy in human cancer exnograft models in mice in vivo, including EMT-6 sarcoma (100% cure with 664 nm laser at 100 J/cm2 and 100 mw/cm2 24h after 8 mg/kg talaporfin i.p.) and ESCC (664 nm, 100 J/cm2 2h after 10 mg/kg talaporfin sodium via tail vein i.v.).
주의사항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.