About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥88% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
14.9 kDa
포장
pkg of 100 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... BRD3(8019)
일반 설명
Human Bromodomain containing 3, also known as BRD3 or RING3L (GenBank Accession No. NM_007371) amino-acids 29-145 with N-terminal HIS-tag, MW = 14.9 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)