재조합
expressed in E. coli
분석
≥80% (SDS-PAGE)
양식
frozen liquid
분자량
~84 kDa
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
400 μg/mL
색상
clear colorless
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... GTF2F1(2962), GTF2F2(2963)
생화학적/생리학적 작용
The transcription factor IIF (TFIIF) is composed of 58 kDa (RAP74) and 26 kDa (RAP34) subunits as a heterodimer, and was first identified through the ability to interact with immobilized RNA polymerase II. The Rap74 subunit of TFIIF can be phosphorylated by TAF250 both in vivo and in vitro. The RAP30 subunit of TFIIF contains two distinct regions with sequence similarity to E. coli s factors and can deliver RNA polymerase II to the promoter to support transcription initiation in the absence of RAP74.
물리적 형태
Clear and colorless frozen liquid solution
제조 메모
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.