TMO362002-0001
Nalgene® Boston round bottle without cap
natural high-density polyethylene, capacity 30 mL, case of 1000 ea
동의어(들):
HDPE bottle, nalgene bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
natural high-density polyethylene
포장
case of 1000 ea
제조업체/상표
Nalgene 362002-0001
용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conduct demanding packaging applications with Thermo Scientific Nalgene Boston Round HDPE Bottles without Closure, which are both durable and reliable products. These high density polyethylene bottles are rigid and translucent with excellent chemical resistance. Uniform walls make these bottles resistant to splitting and puncturing.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.