material
diamond
polystyrene
포장
case of 500 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS1424A
너비 × 길이 × 깊이
71 mm × 46 mm × 14 mm
용적
25 mL
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom to resist tipping
- Antistatic versions available
- 2 color and 4 sizes
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- Can be used with microwave moisture analyzers
- All are FDA/food-grade compliant
- Pack of 500
- Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.