WHAWB100074
Unicore Punch Kit
I.D. 1.2 mm, pkg of 25 ea
동의어(들):
UniCore Punches 1.20 mm (25), Whatman FTA, Z708828, harris punch, harris uni-core, uni-core, whatman punch, Harris Uni-Core
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Qiagen WB100074
I.D.
1.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
An inexpensive disposable multi-purpose coring tool designed for simultaneous sample extraction, collection and storage in one operation. Suitably samples thin and soft substrates including filter paper, gels and dried blood on cards. Units can be autoclaved at 250°C for limited re-use.
Manual UniCore punch system for sample disc removal from FTA™ cards.
특징 및 장점
- Stainless steel cutting tip (ranging from 1.2 mm) enables manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA™ punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only
법적 정보
FTA is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.