About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
borosilicate glass 3.3 flask
조인트
joint ST/NS neck10/19
설명
calibrated to contain (TC, IN)
특징
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 37403
부피 측정 범위
20 mL, accuracy: 0.04 mL
용량
20 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BLAUBRAND® volumetric flask combines precision and reliability, featuring a square grip PP stopper for easy handling. Crafted from high-quality Boro 3.3 glass and calibrated to contain (TC, In), each flask is marked with high-contrast white enamel for clear readability. Supplied with a batch number and certificate, these flasks ensure quality and traceability, making them ideal for laboratory use.
기타 정보
BR37403 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)