material
polypropylene
특징
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 3 × 7
Holds 21 x 30 mm tubes
제조업체/상표
BRAND 4340042
길이 × 너비 × 높이
265 mm × 126 mm × 88 mm
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
기타 정보
BR4340042 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.