About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polypropylene plate
무균
non-sterile
제조업체/상표
Tricontinent 0982
크기
8 wells
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Can fill 8 wells at once with 100 μL, 200 μL or 250 μL
Unit includes inlet and outlet tubing, three threaded adapters for common sizes of narrow-mouth reservoir bottles, one 8-port manifold, and a manifold holder.
Fast, convenient, accurate filling or washing of microplates from an external reservoir. All inert polypropylene-and-glass construction with a PTFE plunger. Set manifold by inserting spacers for 100, 200, or 250 μL and dispense into eight wells at a time (spacing set for 96 well plates).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)