About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
colorless
무균
non-sterile
특징
racked
포장
pack of 960 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 3512
기술
PCR: suitable
최대 용적
10 μL
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Extended length for easily reaching the bottom of tubes and a 2 μl reference mark - ideal for micro-volumes.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)