About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.01
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
colorless
colorless tip
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier
포장
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2149
기술
PCR: suitable
최대 용적
20 μL
용적 범위
0.5-20 μL
용적
0.5—20 μL
호환성
for use with
  • Eppendorf Research Pro .5-10 μl
  • Eppendorf Response 4850 .5-10 μl
  • Eppendorf Reference/Ultra Micro 2-20 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 .5-10 μl
  • Nichiryo BenchMate .5-10 μl
  • Rainin Pipet Plus 2.5-20 μl
  • Rainin Pipetman 2.5-20 μl
  • Transferpette Multi-Channel 2.20 μl
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)