material
colorless
polypropylene
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 1000 ea (bag)
pack of 10000 ea (10 Bags of 1000 tips)
제조업체/상표
Sorenson 10470T
최대 용적
200 μL
용적
200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
법적 정보
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.