콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
Z743515
Laser WetGrip labels
white, L × W 0.94 in. × 0.50 in., roll of 380
동의어(들):
moisture resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
roll of 380
제조업체/상표
Diversified Biotech GRLA-2380
길이 × 너비
0.94 in. × 0.50 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)