기술
gas chromatography (GC): suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sustained bubble action works even on very small leaks and vertical surfaces. Flexible snooper tube extends for hard-to-reach areas. Does not contain chlorine, aliphatic amines, or ammonium compounds. Dries clean, without staining.
기타 정보
For use with volumetric (bubble) flowmeters. Also useful for checking gas delivery system plumbing for leaks. Not recommend for use upstream of capillary GC systems (an electronic leak detector is preferred).
법적 정보
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.