material
brass
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Swagelok® 400-R-2
피팅
for 1/8 in. tube
1/4 in. Swagelok
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
애플리케이션
Swagelok® reducer is suitable to be placed on the ends of the tube for sampling ports used for decompositional odor analysis in the following studies:
- Sampling tubes for graves using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Sampling for Burial sites using Triple sorbent traps.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.