material
brass
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Swagelok® 200-3
피팅
1/8 in. Swagelok
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
애플리케이션
Two Swagelok® tees connected in series maybe used in the nanoliter injection system used for microliter column chromatography, the branch of the first tee could be connected to a restricted capillary followed by high-pressure shut-off valve (“SPLIT”), whereas the branch of the second tee could be connected with wide-bore stainless steel tubing directly to a shut-off valve (“PURGE”).
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.