주요 문서
27352
Supelco
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
black Viton®
black Viton®
포장
pkg of 100 ea
파라미터
260 °C temp. limit
O.D.
13 mm
직경 × 두께
13 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)