콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
29089-U
Supelco
Versa Vial closures, 12 mm diameter, pkg 100
gray plug (chlorobutyl/siliconized)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
gray plug (chlorobutyl/siliconized)
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 5.4 mm × 10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The new 12mm Polyethylene green plug (29088-U) is designed to work with the Versa Vial where a tight seal is required. The conical starburst design of this plug provides self-centering needle penetration, and an extened tab facilitates easy insertion and removal from the vial.
The soft plugs for the Versa Vial are designed to press-fit securely into the neck opening of the vial and are available in several materials to provide maximum sample compatibility when used for autosampler systems.
The chlorobutyl and PTFE/silicone plugs are autoclavable.
법적 정보
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)