콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
43451
Supelco
Stearic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
동의어(들):
1-Octadecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C14H36O2
Molecular Weight:
288.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i15+1,16+1,17+1,18+1
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-ZYWWEACVSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)