Product Name
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L60
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 2.1 mm
표면적
135 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
amide, alkyl phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH 범위
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)