제품명
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
1 ea of
파라미터
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 4.6 mm
표면적
135 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH
2-9
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
애플리케이션
법적 정보
관련 제품
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.
Ascentis® Express C18 is the first choice when starting a new separation method.
프로토콜
Separation of null
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the separation of aldehyde/ketone-DNPH derivatives.
RP-Amide and HILIC, both amenable to the analysis of polar compounds, were successfully used to resolve several beverage components, including sugars, vitamins, sweeteners, preservatives, and caffeine.
Chromatograms
application for HPLCapplication for air monitoring, application for HPLCapplication for air monitoring, application for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.