콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
56664-U
Supelco
Micro-Mixer Static Mixers (2 - 25 μL)
25 μL cartridge, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
NACRES:
SB.51
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
stainless steel
호환성
for use with ASI Micro Mixer Housing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Micro-Mixer Cartridge, of 25 μL volume, is made of stainless steel material, to match the plumbing in your pump or delivery system and chemical sensitivity. It is used along with ASI Micro Mixer housing (In-line, Binary, Ternary), in ASI Static Mixers for HPLC and post-column derivatization.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)