콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
68159
Supelco
N-Methyl-N-nitroso-2-phenylethylamine
analytical standard
동의어(들):
N-Methyl-N-nitrosobenzeneethanamine, N-Methyl-N-nitrosophenethylamine, N-Nitroso-N-methyl-2-phenylethylamine, Nitroso-N-methyl-N-(2-phenyl)ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12N2O
Molecular Weight:
164.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(CCc1ccccc1)C
InChI key
AVESHLVLHJKUKQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)