About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChI key
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.