Agency
suitable for USP L23
제품 라인
TSKgel®
양식
slurry
특징
counter ion Cl-
포장
bottle of 250 mL
제조업체/상표
Tosoh 18535
파라미터
20 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
20 μm
작동 pH
2-13
용량
70 g/L±18 adsorption capacity (BSA)
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel SP-5PW media is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
103.1 °F
Flash Point (°C)
39.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.