material
PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone)
black polypropylene hole cap
특징
closure type black polypropylene hole cap
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
격막 두께
1.5 mm
피팅
thread for 8-425
호환성
for use with 2 mL vial (standard opening)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw caps [black polypropylene hole cap, thread 8-425, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening)] are available for use with sealing septa. Polypropylene caps have a maximum temperature of 135° C. The PTFE/silicone septum can be used with most organics (until pierced) and is not recommended for chlorosilanes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.