콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
88989
Supelco
Chlorfenapyr-(phenyl-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
4-Bromo-2-(4-chlorophenyl-13C6)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitrile, Chlorfenapyr-13C6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C9H11BrClF3N2O
Molecular Weight:
413.57
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
mass spectrometry (MS): suitable
응용 분야
agriculture
cannabis testing
environmental
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
  • 가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
    시험 성적서(COA)