Merck
다음으로 건너뛰기
ES5701
ChromegaChiral Chiral CC3, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
ChromegaChiral
제조업체/상표
ES Industries 155351-CC3
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
amylose, carbamate phase
입자 크기
10 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
ChromegaChiral CC3 (amylose tris(5-chloro-2-methyl- phenylcarbamate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohy- drate based chiral stationary phase.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)