콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
G006135
HPLC Analysis Proteins on Proteomix® SCX-NP1.7, Demonstration of Column Stability with Repeated Injections
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SCX-NP1.7, 5 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777146)
column: Proteomix SCX-NP1.7 guard cartridge with holder, 1 cm x 4 mm I.D. (Z777144)
mobile phase: (A) 20 mM sodium phosphate buffer, pH 6.5, (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 - 100% B in 25 min, 15 min prewash
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: each compound 1 mg/mL
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
분석물
설명
    Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
    Cytochrome c from equine heart, ≥95% (SDS-PAGE)
    Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)