About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H25NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
363.45
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@](N1C2)(CCC1)CC3=C2C(C=CC(OC)=C4)=C4C5=C3C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C23H25NO3/c1-25-15-6-7-16-18(10-15)20-12-23(27-3)22(26-2)11-19(20)17-9-14-5-4-8-24(14)13-21(16)17/h6-7,10-12,14H,4-5,8-9,13H2,1-3H3/t14-/m1/s1
InChI key
NCVWJDISIZHFQS-CQSZACIVSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)