Merck
다음으로 건너뛰기
PHL85882
Cinchonain Ib
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20O9
CAS Number:
Molecular Weight:
452.41
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(C=C1)=C(O)C=C1[C@](O2)([H])[C@H](O)CC3=C2C4=C(C=C3O)OC(C[C@@]4([H])C5=CC=C(O)C(O)=C5)=O
InChI
1S/C24H20O9/c25-14-3-1-10(5-17(14)28)12-8-21(31)32-20-9-16(27)13-7-19(30)23(33-24(13)22(12)20)11-2-4-15(26)18(29)6-11/h1-6,9,12,19,23,25-30H,7-8H2/t12-,19+,23+/m0/s1
InChI key
LKCOZWLUAKSRQM-IBUUURQNSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)