About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20KNO10S2
CAS Number:
Molecular Weight:
477.55
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)c2ccccc2)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H21NO10S2.K/c17-7-10-12(19)13(20)14(21)15(25-10)27-11(16-26-28(22,23)24)6-9(18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-6,9-10,12-21H,7H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t9-,10?,12?,13?,14?,15?;/m0./s1
InChI key
ZTWGQIHNLPKBHS-SRQYYYKISA-M
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.